Learn More
General Tools Inspektionsspiegel
This LED-Lighted, Telescoping Inspection Mirror features two extra-bright LED lights that help you see into dark and hard-to-reach areas.
Marke:  General Tools 09914-05
Artikelnummer. 15119075
  • 45.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • These lighted inspection mirrors make it easy to inspect tight areas for leaks, breaks, or lost articles.
  • Telescoping shaft extends to 33 in. (840 mm).
  • Large, fully polished, shatter-resistant glass mirrors sit on a 360° swivel, allowing mirror to be positioned at any angle.
  • Ball joints allow for positioning mirrors at any angle.
  • Handle features a nonslip cushion grip.
Spezifikation
Spezifikation
1/Packung
47,625 mm
Teleskopische LED-Leuchten, zwei CR2032-Batterien
Rund
840 mm
Glas
1.875 in.
Inspektionsspiegel
33 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
General Tools Inspektionsspiegel > Durchmesser:47,625mm, Länge:304,8 bis 838,2 mm; Form:Rund; Inhalt:Teleskopische LED-Leuchten, zwei CR2032-Batterien