Learn More
Thermo Scientific™ INSIGHT™2 Software
Streamline QA/QC analysis, simplify research applications, integrate accessories, add optional Security Suite with Thermo Scientific INSIGHT2 Software.
Marke:  Thermo Scientific™ 837-002700
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16638612
  • 4590.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
INSIGHT2 Software mit Security Suite
Spektralphotometer der Serie Evolution 200 und 350
Thermo Scientific Security Suite-Software
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ INSIGHT™2 Software > Insight 2-Software mit Security Suite