Learn More
Elma™ Insert Covers
Insert cover contains two rubber rings and is designed for hanging cleaning cups or glasses in the cleaning basket.
47.80 CHF - 86.05 CHF
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17881357
|
Elma™
1110262 |
30/40 |
47.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17831297
|
Elma™
1110261 |
60 |
57.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17861297
|
Elma™
1111906 |
80 |
86.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17811367
|
Elma™
1111909 |
100/120 |
57.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17831347
|
Elma™
1111921 |
180 |
76.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17891357
|
Elma™
1110260 |
150/180/300 |
57.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Elma ultrasonic units can be operated with or without a cover
- For more efficient operation, Elma offers various insert covers made of robust and easy-to-clean stainless steel
- Covers make it possible to clean objects made of different materials simultaneously – but separately
- If used correctly, all Elma inserts will help to prevent damage to the ultrasonic tank and thus extend the service life of the ultrasonic cleaner
- Allows cleaning with aggressive fluids
- Prolongs the service life of the unit
Spezifikation
Lid |