Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Einsatz E 105/1 zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 165 mm
Marke:  Miele Professional™ 12667380
514.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10605291
  • 560.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
  • geeignet für ca. 200 Reagenzgläser (bis 12 x 165 mm)
  • Die Maschenweite beträgt 9 x 9 mm
  • Einschließlich Deckel A 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einsatz, Viertel
Niedrigere Körbe
192 mm
Je 1
E 105/1
320 mm
200 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Einsatz > Abmessungen (T x B x H):320 x 200 x 192mm