Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Einsatz E 104/1 zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 105 mm
Marke: Miele Professional™ 12667370
473.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- geeignet für ca. 200 Reagenzgläser (bis 12 x 105 mm)
- Die Maschenweite beträgt 8 x 8 mm
- Einschließlich Deckel A 13
Spezifikation
Einsatz, Viertel | |
Reagenzgläser bis zu 12 x 105mm | |
132 mm | |
Je 1 |
E 104/1 | |
320 mm | |
200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Einsatz > Abmessungen (T x B x H):320 x 200 x 132mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur