Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Einsatz A 11/1 zur schonenden Reinigung empfindlichen Spülguts durch Brechung des Sprühstrahls
Marke: Miele Professional™ 12666290
184.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit 7 x 7 mm großen Perforationen
- Zur Verwendung im oberen und unteren Korb
Spezifikation
Edelstahl | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | |
429 mm |
Weiß | |
429 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Einsatz > Abmessungen (T x B): 429 x 429mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur