Learn More
Miele Professional™ Einsatz
Einsatz E 494 zur losen Aufnahme von 5 Mikrotiterplatten
Marke:  Miele Professional™ 12669920
545.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11646040
  • 595.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
Für Mikrotiterplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
5 Mikrotiterplatten
440 mm
205 mm
Edelstahl
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
35 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Einsatz > Abmessungen (T x B x H):440 x 205 x 35mm