Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inositol-Hexaphosphorsäure, 40-50 Gew.% Lösung in Wasser
CAS: 83-86-3 | C6H18O24P6 | 660.03 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 235372500
91.75 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Inositol hexaphosphoric acid | |
83-86-3, 7732-18-5 | |
C6H18O24P6 | |
1.3700g/mL | |
Solubility in water: miscible. | |
OP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]1OP(O)(O)=O | |
660.03 | |
660.03 | |
1.391 | |
250 mL |
40-50 wt. % Aqueous Solution | |
105.0°C | |
MFCD00082309 | |
phytic acid, phytate, fytic acid, inositol hexaphosphate, alkalovert, myo-inositol hexaphosphate, alkovert, phytine, acide fytique, acidum fyticum | |
IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N | |
(2,3,4,5,6-pentaphosphonooxycyclohexyl) Dihydrogenphosphat | |
890 | |
Glasflasche | |
1.37 |
Sicherheit und Handhabung
- Inositol hexaphosphoric acid, 40-50 wt% aqueous solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466794 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 235372500,235370025,235370010 |
A0436833 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 235372500,235370025,235370010 |
A0452219 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 235372500,235370025,235370010 |
A0398896 | Analysenzertifikat | 16/12/2022 | 235372500,235370025,235370010 |
A0406449 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 235372500,235370025,235370010 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31