Learn More
Inosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794431
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-63-9
Summenformel C10H12N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 268.23
MDL-Nummer MFCD00066770
InChI-Schlüssel UGQMRVRMYYASKQ-YPLCUDRINA-N
Synonym inosine, hypoxanthosine, ribonosine, atorel, oxiamin, trophicardyl, selfer, pantholic-l, panholic-l, hypoxanthine riboside
PubChem CID 6021
ChEBI CHEBI:17596
IUPAC-Name 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-Purin-6-on
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inosine
Extinktion 1.65 to 1.77 (A250/A260), 0.22 to 0.26 (A280/A260)
Schmelzpunkt 212°C to 213°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 31, 25
Merck Index 15, 5018
Spezifischer Drehzustand − 49.20 (18.00°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung -49.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.1g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Spektrophotometrie 98 to 102% (lambda max. 248.5nm,pH 7) Molar absorptivity 12200+/-2%,on dry substance
Transmission 98% min. (c=1, H2O, 430nm, 1cm cell)
Formelmasse 268.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Inosine