Learn More
iNOS Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | iNOS |
---|---|
Konzentration | 533 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16831765
|
Proteintech
22226-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16821765
|
Proteintech
22226-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The iNOS antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human iNOS. This antibody recognizes human, mouse antigen. The iNOS antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
iNOS | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
533 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
4843 | |
Primary |