Learn More
WTW™ inoLab Multi 9620 SET C
Verwenden Sie dieses Tischmessgerät für die gleichzeitige Messung mit zwei unabhängigen Messkanälen. WTW™ inoLab™ Multi 9620 IDS Mehrparameter-Tischmessgeräte-Set C ist kabellos und bietet ermüdungsfreies Ablesen auf hellem Farbdisplay.
Marke: WTW™ 1FD56C
2984.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Digitales Hochleistungs-Multiparametergerät mit zwei Eingängen für pH, ISE, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff sowie umfassenden GLP-Funktionen
- Enthält DS-Sensoren: Digitale IDS pH-Elektrode SenTix™ 980, Puffer 4, 7 und 10.01, 3 mol/L KCl, digitale IDS Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 925, 0.01 mol/L KCl, Leitfähigkeitsstandard
- Modernes leistungsstarkes Multiparameter-Messgerät mit zwei galvanisch getrennten Messkanälen pH/mV, ISE (einschließlich inkrementeller Methoden), Leitfähigkeits- und Sauerstoffmessung
- Mit einem großen 16:9-Farbgrafik-Display unter einem hygienischen Glasschild und einer antibakteriellen Tastatur für den Einsatz, auch in kritischen Bereichen
- Verwenden Sie die neuen Funkmodule zusammen mit den neuen IDS-Steckkopfsensoren, sind Sie von Kabeln unabhängig und messen Sie z. B. bequem unter Laborhauben oder Laminarströmtischen
- Das massive untere Gehäuse aus Zinkdruckguss sorgt für mehr Sicherheit vor Interferenzen und gewährleistet einen sicheren, stabilen Ständer auf dem Labortisch
- Zwei USB-Schnittstellen für die Kommunikation mit dem Computer, Drucker oder USB-Speicherstick ermöglichen die Übertragung aller Daten
- Eine aktive Benutzeradministration erweitert die automatische GLP-Dokumentation um zusätzliche Sicherheit und Rückführbarkeit
Spezifikation
1 | |
1 bis 5 | |
LCD-Farbdisplay | |
Stromversorgung 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
Alle außer ORP |
2 bis 7 (Adapter erforderlich) | |
2 | |
Manuell 500/10000 automatisch | |
Multiparameter-Tischmessgerät |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ inoLab Multi 9620 SET C > Multiline Multi 9620 IDS Multiparameter-Geräteset C Tischformat
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur