Learn More
Kartell™ Impfösen
Hergestellt mit hochstabilen Polystyrol für gute Formstabilität. Kartell™ Inokulationsschleifen und -nadeln bieten ein steriles Zwei–in–Eins Werkzeug für die Inokulation.
Brand: Kartell™ 0265000
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Gammabestrahlt und in Polybeuteln verpackt
- Mit Schleife zur Gewinnung eines Inokulums aus einer Kultur, Transfer des Inokulums für Streaking oder den Transfer von Mikroorganismen
- Mit Nadel zur Entnahme einzelner isolierter Kolonien oder die Übertragung von Stich-Inokulationen auf Schrägagar oder Röhrchen mit festem Kulturmedium
- CE–IVD
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kartell™ Impfösen > Fassungsvermögen: 1 μ l
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction