Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, Inkubation biologische schüttler
Der neue biologische Schüttler Innova S44i ist der nächste überzeugende Zugang in unserem bekannten Portfolio an Life-Science-Lösungen. Erweitern Sie das Potenzial Ihres Labors und nutzen Sie die Vorteile der hervorragenden Leistung und Zuverlässigkeit, durch die sich alle Eppendorf-Produkte auszeichnen.
31204.32 CHF - 36254.44 CHF
Spezifikation
Drehzahlbereich | 2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
Zertifizierung/Konformität | CE |
Abmessungen (L x B) Plattform | 76 x 62 cm (30 x 24 in.) |
Abmessungen (L x B x H) | 118.2 x 95.8 x 63.1 cm |
Produktcode | Marke | Orbit | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Orbit | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15807781
|
Eppendorf™
S44I310002 |
25 mm | Refrigerated |
31204.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15864075
|
Eppendorf™
S44I330002 |
51 mm | Refrigerated |
31204.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15884075
|
Eppendorf™
S44I331002 |
51 mm | Photosynthetische LED-Lichtbank |
36254.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15937850
|
Eppendorf™
S44I311002 |
25 mm | Gekühlt mit photosynthetischer LED-Lichtbank |
36254.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Höchste Kapazität bei kleinerer Stellfläche – kultivieren Sie mehr Zellen auf weniger Raum
- Der neue urheberrechtlich geschützte Eppendorf X-Drive mit halbautomatischer
- Auswuchttechnologie sorgt für eine reibungslose und gleichmäßige Agitation
- Hohe Temperaturhomogenität in der gesamten Kammer für reproduzierbare Ergebnisse
- Mit der Ausziehplattform erreichen Sie bequem all Ihre Proben
- Nach oben gleitende Türen für bequemen und mühelosen Zugang
- Optimieren Sie Ihr Platzangebot – stapeln Sie zwei oder drei Geräte aufeinander
- Das neue Touchscreen-Bedienfeld sorgt für eine bequeme Bedienung. Alarmstatus, Event Log und Benutzerinformationen sind nur einen Fingertipp entfernt.
- Erstellen Sie Mehrschrittprogramme zur automatischen Steuerung des Schüttlers
- Breite Auswahl an Zubehör und Plattformen passend zu all Ihren Kultivierungsanforderungen
Spezifikation
2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min | |
CE | |
118.2 x 95.8 x 63.1 cm | |
Keypad |
230 V, 50/60 Hz | |
76 x 62 cm (30 x 24 in.) | |
115.8 cm | |
0,01 bis 95:59 Std., Dauerbetrieb |