Learn More
Eppendorf™ Innova™ 44R Inkubationsschüttler
Verwenden Sie diese stapelbaren Schüttler für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und bei hoher Arbeitsbelastung. Die neuen Brunswick Scientific™ Innova™ 44R Inkubatorschüttler bieten einen breiten Temperaturleistungsbereich für die Kultivierung einer Vielzahl von Organismen in bis zu 5 l großen Kolben.
26746.56 CHF
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen 5 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Frequenz 50 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Orbit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Orbit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11345964
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
M1282-0006
2,5 cm
26746.56 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11355964
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
M1282-0016
5,1 cm
26746.56 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gusseiserner, ausgewuchteter Dreifach-Exzenterantrieb
  • Das Kühlmodul ist in das Innova 44 R integriert. Kann jederzeit leicht 44 hinzugefügt werden.
  • Stapelbar – bis zu drei Einheiten für maximale Platzersparnis
  • Der programmierbare Innova steuert automatisch Temperatur, Geschwindigkeit und optionale photosynthetische und UV-keimtötende Lampen in zeitlichen Abständen.
  • Die vielseitige Zubehörplattform (separat erhältlich) eignet sich für Kolben bis zu 5 l.
  • Herausziehbarer Plattformmechanismus – ermöglicht einfachen und mühelosen Zugriff auf Kolben, die sich vorne und hinten am Schüttler befinden
  • Das integrierte Wasserreservoir befeuchtet die Kammer, um die Probenverdunstung zu reduzieren, und schützt das Gerät vor verschütteten Flüssigkeiten. Der eingebaute Abfluss erleichtert die Reinigung.
  • Das ausziehbare Servicemodul ermöglicht den Zugriff auf alle elektronischen und Heiz-/Kühlkomponenten, ohne dass die Einheiten entstapelt werden müssen.
Spezifikation
Spezifikation
230 V, 50 Hz
5 l
50 Hz
119,3 cm
Innova 44R
230 V
Inkubatorschüttler
87,3 cm
135 cm
0,01 bis 99:59 Std.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Innova™ 44R Inkubationsschüttler