Learn More
Eppendorf™ Innova™ 42R Inkubatorschüttler
Diese vielseitigen Inkubatorschüttler eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die New Brunswick Scientific™ Innova™ 42R Inkubatorschüttler bieten außergewöhnlichen Komfort, indem Kulturen unter denselben Bedingungen gleichzeitig geschüttelt und statisch inkubiert werden können.
Marke: Eppendorf™ M1335-0016
16640.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Stapelbarer oder Tisch-Inkubationsschüttler mit optionaler Kühlung
- Zur Platzersparnis auf oder unter dem Labortisch oder doppelt gestapelt
- Optionale Kulturschublade, Gasverteiler, Fernalarm und Feuchtigkeitsüberwachung sind erhältlich.
- Der gusseiserne, ausgewuchtete Dreifach-Exzenterantrieb gewährleistet einen langjährigen zuverlässigen Betrieb.
- Der programmierbare Innova steuert automatisch Temperatur, Geschwindigkeit und optionale photosynthetische und UV-keimtötende Lampen in zeitlichen Abständen
- Das große Sichtfenster und die Innenbeleuchtung ermöglichen eine gute Beobachtung der Proben, ohne die Tür öffnen zu müssen.
- Das integrierte Wasserreservoir befeuchtet die Kammer, um die Probenverdunstung zu reduzieren, und schützt das Gerät vor verschütteten Flüssigkeiten. Der eingebaute Abfluss erleichtert die Reinigung.
- Vielseitige Zubehörplattformen (separat erhältlich) eignen sich für Kolben bis 4 l sowie auch für Reagenzglasgestelle und Mikrotiterplatten-Halter.
Spezifikation
2,5 cm | |
230 V, 50 Hz | |
4 l | |
50 Hz | |
131 cm | |
Innova 42R |
25 bis 400 U/min | |
230 V | |
Inkubatorschüttler | |
75,4 cm | |
62 cm | |
0,01 bis 99:59 Std. |