Learn More
3M™ Innere Abdeckplatte
Marke:  3M™ 7000000182
14.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11765284
  • 21.65 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Spezifikation
Innere Abdeckplatte
42 x 91 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Innere Abdeckplatte > Größe: 42 x 91 mm