Learn More
Cytiva INLET TUBING KIT 5 INLETS, AKTA 25 25
Marke:  Cytiva 28-9572-15
Artikelnummer. 11613224
  • 179.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Einlassschlauchkit
Fluoroethenepropen (FEP)
5 x Röhrchen (5/16 Stecker / 1/8 in.) Innendurchmesser 1,6 mm, AD 3,15 mm (1/8 in.), Länge 1,0 m, Verbindungsstücke, Ferrulen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva INLET TUBING KIT 5 INLETS, AKTA 25 25 > Einlassschlauchkit