Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Expert pH-Elektroden
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben mit unbekannter Zusammensetzung. Bei Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden mit offenem Diaphragma steht die Bezugselektrode in direktem Kontakt mit dem gemessenen Medium, sodass die Möglichkeit einer Kontamination oder Blockierung eliminiert wird.
276.00 CHF - 754.00 CHF
Spezifikation
Material | PEEK |
---|---|
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
Art der Fülllösung | Xerolyt-Polymer |
Internes Bezugssystem | ARGENTHAL |
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10454353
|
METTLER TOLEDO™
51343104 |
InLab™ Expert NTC30 | Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler (NTC30) | Mehrpolig | Mehrpolig auf BNC (30281896) |
380.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10009552
|
METTLER TOLEDO™
51343100 |
InLab™ Expert | pH-Kombinationselektrode | S7 | S7 auf BNC (30281915) |
276.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10610904
|
METTLER TOLEDO™
51343103 |
InLab™ Expert DIN | pH-Kombinationselektrode mit integriertem Pt1000 Temperaturfühler | DIN 19262/4 mm-Bananenstecker | pH-Messgerät |
397.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10040073
|
METTLER TOLEDO™
51343102 |
InLab™ Expert Pro-ISM (2 m) | Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | BNC/RCA | Festes Kabel zum Sensor |
523.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10454543
|
METTLER TOLEDO™
51343105 |
InLab™ Expert Pt1000 | pH-Kombinationselektrode mit integriertem Pt1000 Temperaturfühler | Mehrpolig | Mehrpolig auf BNC (30281896) |
383.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10660324
|
METTLER TOLEDO™
51343101 |
InLab™ Expert Pro | Kombinationselektrode mit integriertem Temperaturfühler | BNC/RCA | Festes Kabel zum Sensor |
456.44 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10447144
|
METTLER TOLEDO™
51340288 |
InLab™ Expert Go | Kombinationselektrode mit integriertem Temperaturfühler | BNC/RCA IP67 | Festes Kabel zum Sensor |
498.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10431435
|
METTLER TOLEDO™
51344102 |
InLab™ Expert Go-ISM | Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | BNC/RCA IP67 | Festes Kabel zum Sensor |
754.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10594925
|
METTLER TOLEDO™
51344104 |
InLab™ Expert Go-ISM (10 m) | Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | BNC/RCA IP67 | Festes Kabel zum Sensor |
733.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11394203
|
METTLER TOLEDO™
30014096 |
InLab™ Expert Pro-ISM | Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | BNC/RCA | Festes Kabel zum Sensor |
600.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben mit unbekannter Zusammensetzung. Bei Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden mit offenem Diaphragma steht die Bezugselektrode in direktem Kontakt mit dem gemessenen Medium, sodass die Möglichkeit einer Kontamination oder Blockierung eliminiert wird.
- Der PEEK™ Schaft gewährleistet dank seiner hohen chemischen und mechanischen Beständigkeit sogar unter besonders anspruchsvollen Bedingungen eine zuverlässige Funktion.
Spezifikation
PEEK | |
0 °C bis 100 °C | |
ARGENTHAL | |
120 mm | |
12 mm |
0 bis 14 | |
Xerolyt-Polymer | |
U-Glas | |
0,47 in. |