Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ 742, Leitfähigkeitselektrode
Marke:  Mettler Toledo™ 51344128
1020.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11957801
  • 1050.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Spezifikation
0,105 cm-1
Leitfähigkeitssonde
Epoxidharz/Graphit
InLab 742
Für viele verschiedene Probentypen
120 mm
Robuster Kunststoffschaft
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ 742, Leitfähigkeitselektrode > Stecker:LTW