Learn More
Mettler Toledo™ INLAB605/10M Leitf.-El. f. SG3/SG7
Marke: Mettler Toledo™ 51340292
1405.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
10 m | |
0 °C bis 60 °C | |
CE, ISO 9001-zertifiziert |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ INLAB605/10M Leitf.-El. f. SG3/SG7 > Kabellänge:10m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur