Learn More
Brady™ Für Tintenstrahldrucker geeignete Polypropylenetiketten auf Rolle mit 50,80-mm-Kern
Das Material aus Polypropylen ist ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist.
126.00 CHF - 395.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EU und 2015/863 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17565136
|
Brady™
153638 |
25 mm | 12,7 mm |
126.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17555136
|
Brady™
153637 |
25 mm | 25 mm |
179.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17575136
|
Brady™
153640 |
76 mm | 25 mm |
395.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
- Ideal für die Laborkennzeichnung, wenn Etiketten mit aggressiven Chemikalien in Kontakt kommen können
- Entwickelt für Tintenstrahldrucker mit Rollen
- Betriebstemperatur von -112 bis 158 °F (-80 bis 70 °C)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polypropylen (B-7425J) | |
Etiketten | |
Barcode-Etiketten, Kalttemperatur- und Laborkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung | |
-80 °C | |
0,13 mm |
2011/65/EU und 2015/863 | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
J2000- und J4000-Tintenstrahldrucker | |
1000 |