Learn More
Brady™ Für Tintenstrahldrucker geeignete Polyesteretiketten auf Rolle mit 76,20-mm-Kern
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbares Polyesterband, speziell formulierter Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe.
Marke: Brady™ 153646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
- Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu überstehen
- Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
- Entwickelt für Tintenstrahldrucker mit Rollen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester (B-2569) | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von elektrischen Anlagen, Gebäuden und allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenerkennung, Lagerkennzeichnung | |
-40 °C | |
49 ft. | |
4 in. |
2011/65/EU und 2015/863 | |
Weiß | |
Kontinuierlich | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
J2000- und J4000-Tintenstrahldrucker | |
0,1 mm | |
15 m | |
102 mm |