Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Injektordüse mit Kunststoffstütze
Marke:  Miele Professional™ 3810350
58.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10712993
  • 63.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
  • Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
4 x 160mm (Durchm. x L)
Injektionsdüse
ID 160
Kunststoffhalterung
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Injektordüse > Produkttyp: ID. 160