Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Injektordüse mit Kunststoffstütze
Marke:  Miele Professional™ 3810320
58.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10486402
  • 63.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
  • Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
2,5 x 90 mm (Durchm. x L)
Injektionsdüse
ID 90
Kunststoffhalterung
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Injektordüse > Produkttyp: ID. 90