Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Injektordüse E 352 zur optimalen Reinigung des Spülguts
Marke:  Miele Professional™ 3809510
52.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10518573
  • 56.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
  • Geeignet für den Einsatz in einer mobilen Injektoreinheit
  • Kann mit Klemme E 354 kombiniert werden
  • Ø 6 x 220 mm, Schraubanschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Injektordüse
Edelstahl
6 dia. in mm
Edelstahl
Laborspüler
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Injektordüse > Tiefe:220 mm