Learn More
Miele Professional™ Injektordüse
Injektordüse ID 200 mit Kunststoffstütze, Ø 6, Länge 200 mm
Marke:  Miele Professional™ 3810380
58.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10201622
  • 63.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
  • Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Injektordüse
Edelstahl, schwarz
200 mm
Edelstahl, Kunststoff
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
6 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Injektordüse > Produkttyp:ID 200