Learn More
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Einlage
Verwenden Sie die LinerGOLD GC-Einlagen nach Goldstandard für eine gleichbleibend hohe Genauigkeit, Empfindlichkeit und Präzision in Ihrer Gaschromatographie (GC).
Marke:  Thermo Scientific™ 45312145-UI
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30130381
  • 368.84 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie den Goldstandard für GC-Injektionsanschlusseinsätze. Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Anschlusseinsätze bieten dank höherer Inertheit eine verbesserte Präzision und Empfindlichkeit bei der Gaschromatographie (GC). Vorteile dieser Injektionsanschlusseinsätze:
  • Erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit, um den Verlust empfindlicher Verbindungen in der Analyse zu verhindern
  • Niedrigere Nachweisgrenzen bei der Analyse aktiver und empfindlicher Verbindungen
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit für verlässlichere Ergebnisse von Einlage zu Einlage
  • Gleichbleibend hohe Leistung bei jeder Verwendung
Use the gold standard in GC liner performance and consistency. LinerGOLD GC Liners provide enhanced inertness, leading to increased accuracy, sensitivity, and precision in your gas chromatography (GC) analysis. These injection port liners deliver:
  • Increased accuracy and sensitivity in analysis, preventing the loss of sensitive compounds in analysis
  • Lower detection limits when analyzing active and sensitive compounds
  • Excellent reproducibility gives confidence in your results from liner to liner
  • Consistently high level of performance time after time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LinerGOLD PTV Liner, Tenax TA, 2 x 2.75 x 120 mm, 1/Pk
1
None
2 mm
PTV-injection ports
Volitile Organic compounds, applications for adsorbation of air pollutants
120 mm
Tenax
2.75 mm
Silicone
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Einlage > PTV Liner; Quantity: 1; Length (Metric): 120 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.