Learn More
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent GC-Geräte
Diese Injektionsanschlusseinlagen ermöglichen eine Leistungsoptimierung der Agilent GC-Geräte.
Marke:  Thermo Scientific™ 453A1312
710.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10479614
  • 714.40 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie die Leistung von Agilent™ GC-Systemen mit unseren speziell entwickelten Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent Geräte. Diese Injektionseinlagen stellen aufgrund ihrer hohen Deaktivierung und Herstellung unter Einhaltung strikter Toleranzen außergewöhnliche Reproduzierbarkeit sicher.
  • Hochdeaktiviertes Borosilikatglas
  • Verpackungsmaterial Quarzwolle
  • ID × AD × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
453A1312
25
Quarzwolle
4 mm
GC-Injektionsanschluss
Split/Splitless FocusLiner mit Einzelkonus
78,5 mm
Split/Splitless FocusLiner mit Einzelkonus
6,3 mm
Hochdeaktiviertes Borosilikatglas
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent GC-Geräte > Split/Splitless FocusLiner mit Einzelkonus für Agilent Geräte; 4,0 x 6,3 x 78,5 mm; 25/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.