Learn More
Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent GC-Geräte
Diese Injektionsanschlusseinlagen ermöglichen eine Leistungsoptimierung der Agilent GC-Geräte.
Marke: Thermo Scientific™ 453A1255
106.69 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimieren Sie die Leistung von Agilent™ GC-Systemen mit unseren speziell entwickelten Thermo Scientific™ Injektionsanschlusseinlagen für Agilent Geräte. Diese Injektionseinlagen stellen aufgrund ihrer hohen Deaktivierung und Herstellung unter Einhaltung strikter Toleranzen außergewöhnliche Reproduzierbarkeit sicher.
- Hochdeaktiviertes Borosilikatglas
- Verpackungsmaterial Quarzwolle
- ID × AD × L: 4 × 6,3 × 78,5 mm
Spezifikation
453A1255 | |
5 | |
Quarzwolle | |
4 mm | |
GC-Injektionsanschluss |
Split/Splitless FocusLiner | |
78,5 mm | |
Split/Splitless FocusLiner | |
6,3 mm | |
Hochdeaktiviertes Borosilikatglas |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.