Learn More
Brannan™ Initial™ Lab Thermometer with 3 Point Traceable Calibration
Initial™ green spirit lab thermometer with calibration certificate.
131.00 CHF - 176.00 CHF
Spezifikation
Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
---|---|
Länge (metrisch) | 30 cm |
Material | Glass |
Thermometerfüllung | Grüner Spiritus |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 230 °F |
Produktcode | Marke | Kalibrierpunkte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kalibrierpunkte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17833098
|
Brannan™
46/303/5 + 49/503/0 |
0°C, 50°C, 100°C |
176.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17863108
|
Brannan™
46/303/5 + 49/101/0 |
0°C, 50°C, 90°C |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- The initial™ brand range of lab thermometers are printed with clear, easy to read scale making them particularly suitable for student use
- Supplied with calibration certificate
- Tri top, moulded glass non-roll device to help prevent breakage
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spezifikation
Teilweises Eintauchen | |
Glass | |
230 °F | |
14 °F | |
14°F to 230°C | |
± 1.5°C at 35°C | |
76 mm |
30 cm | |
Grüner Spiritus | |
110 °C | |
-10 °C | |
-10°C to +110°C | |
1,0 °C | |
1.2 cm |