Learn More
Brannan™ Initial™ Lab Thermometer with 3 Point Traceable Calibration
Initial™ green spirit lab thermometer with calibration certificate.
Marke:  Brannan™ 46/303/5 + 49/101/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17863108
  • 131.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • The initial™ brand range of lab thermometers are printed with clear, easy to read scale making them particularly suitable for student use
  • Supplied with calibration certificate
  • Tri top, moulded glass non-roll device to help prevent breakage
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
0°C, 50°C, 90°C
Teilweises Eintauchen
Glass
230 °F
14 °F
14°F to 230°C
± 1.5°C at 35°C
76 mm
UK Traceable to National Standards ISO 9001
30 cm
Grüner Spiritus
110 °C
-10 °C
-10°C to +110°C
1,0 °C
1.2 cm