Learn More
PEPperCHIP™ Influenzavirus H5 N1 Proteom-Mikroarray
Influenzavirus H5 N1 Proteom-Mikroarray mit 5506 virenspezifischen Peptiden, die doppelt bedruckt sind. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.016.001
Artikelnummer. 16387758
  • 643.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: 11 ausgewählte Antigene 12 verschiedener Stämme des Influenza-A-Virus (H5 N1): A: Hämagglutinin, B: Matrixprotein 1, C: Matrixprotein 2, D: Nukleoprotein, E: Kernexportprotein, F: Neuraminidase, G: Nicht strukturelles Protein 1, H: Polymerase-säurehaltiges Protein, I: Protein PB1-F2, J: Polymerase Basisprotein 2, K: RNA-gerichtete RNA-Polymerase-katalytische Untereinheit
  • Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 10 aa
  • Anzahl Peptide: 5506 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
1 Objektträger
1 mm
Transparent
Individueller Barcode für jedes Microarray
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Array-Kopie pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015
RUO
Mikroglas
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
75,4 x 25 mm