Learn More
Tocris Bioscience™ INDY
DYRK1A/B inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 4997/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
INDY is a DYRK1A/B inhibitor (IC50 values are 0.23 and 0.24 μM, for DYRK1B and DYRKA respectively). Binds at the ATP-binding cleft of the enzyme. Reverses aberrant tau-phosphorylation and rescues repressed calcineurin/NFAT signaling. Impairs the self-renewal capacity of subventricular zone neural stem cells. Also available as a prodrug, proINDY (Cat. No. 4998).
Spezifikation
>98% | |
INDY | |
INDY |
10 mg | |
235.3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ INDY > 10mg
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur