Learn More
3M™ Industrie-Helmkombination
Die 3M™ Helmkombination für die Industrie bietet eine vielseitige und komfortable Lösung für Personen, die einen Gesichts- und Gehörschutz benötigen.
Marke:  3M™ 7100029146
606.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15796962
  • 855.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
  • Eine praktische, praktische Lösung für den Gesichts- und Gehörschutz, wenn kein Kopfschutz erforderlich ist
  • Die Frontabdeckung sorgt für Belüftung und mehr Komfort und ist auch als Kabelhalter für die Kombination mit Kommunikationsprodukten konzipiert
  • Durchsichtiger Gesichtsschutz: Polycarbonat ist für Hochgeschwindigkeitspartikel 190 m/s gemäß EN166:2001 zugelassen
  • Für verbesserten Augenschutz kann G500 mit der integrierten 3M™ V6-Schutzbrillenreihe kombiniert werden, die in klaren, grauen und gelben Scheiben erhältlich ist
  • Schutzhelm kann sowohl mit als auch ohne Kapselgehörschützer verwendet werden
  • Der Kopfbügel ist für die Befestigung von Kapselgehörschützern geschlitzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Helmkombination
Dokumentation
Datasheets
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Industrie-Helmkombination > Farbe: Gelb