Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indomethacin Artikelnummer.: 15472202
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Indomethacin
Artikelnummer. 15472202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15472202
Marke: Thermo Scientific Chemicals 458030250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Indometacin, CAS-r. 53-86-1, ist ein indolbasierter nichtsteroidaler Entzündungshemmer (NSAID).
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Indometacin ist ein synthetisches NSAID der Indol-Familie, das die Cyclooxygenase hemmt und die Freisetzung von Prostaglandin sowie Pyrogen reduziert
•Indometacin kann den Multidrug-Resistance-Transporter unterdrücken und dadurch die Wirksamkeit von Antineoplastika erhöhen
•Indometacin aktiviert Phosphatasen, die Signalwege hemmen, die mit der Migration und Proliferation von Krebszellen verbunden sind
Anwendungen
• Indometacin kann für Laboruntersuchungen zur Proliferation von Krebszellen, zur Tumorigenese und zu Arzneimittelwechselwirkungen verwendet werden
• Indometacin kann für Laboruntersuchungen zur Hemmung des Multidrug-Resistance-Transporters oder zur Herunterregulierung der Überlebenssignalisierung in Zellen über Survivin verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-86-1
Summenformel C19H16ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 357.79
InChI-Schlüssel CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC-Name 2-[1-(4-Chlorbenzoyl)-5-Methoxy-2-Methylindol-3-yl]Ethansäure
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indomethacin
Schmelzpunkt 155.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (100°C, 2 h, 5 mm Hg)
Infrarotspektrum Echt
Menge 25 g
Formelmasse 357.79
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number458030250,458031000,458030050
ChargennummerA0462819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2024 Catalog Number458030250,458031000,458030050
ChargennummerA0451821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number458030250,458031000,458030050
ChargennummerA0407429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number458030250,458031000,458030050
ChargennummerA0392380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number458030250,458031000,458030050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indomethacin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Indomethacin >