Learn More
Indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10162680
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10162680
Marke: Thermo Scientific Acros 122150100
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-72-9
MDL-Nummer MFCD00005607
InChI-Schlüssel SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
IUPAC-Name 1H-Indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 51.0°C to 53.0°C
Farbe Rosa bis Weiß
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 253.0°C to 254.0°C
Flammpunkt 136°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7N
Menge 10 g
Beilstein 20, 304
Merck Index 15, 5003
Relative Dichte 1.22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.80g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot alcohol,ether and benzene,0.1g/mL meoh
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466521 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2024 Catalog Number122150025,122150250,122150100,122155000,122151000
ChargennummerA0465795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog Number122150025,122150250,122150100,122155000,122151000
ChargennummerA0458653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog Number122150025,122150250,122150100,122155000,122151000
ChargennummerA0429310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number122150025,122150250,122150100,122155000,122151000
ChargennummerA0453025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number122150025,122150250,122150100,122155000,122151000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >