Learn More
Indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11477067
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477067
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11477067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14427.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.151 g/mol
Indole is used in the preparation of gramine, which is obtained by Mannich reaction dimethylamine and formaldehyde. It is used as a starting material for the preparation of oxindole and indole-3-carboxaldehyde. In Diels-Alder reaction, it acts as dienophile and reacts with 2-aminofuran to get strychnine. It is the active component of jasmine oil, neroli oil and orange-blossom oil used in the perfume industry. Further, it is involved in the preparation of synthetic jasmine oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol wird bei der Zubereitung von Gramin verwendet, das durch die Mannich-Reaktion aus Dimethylamin und Formaldehyd gewonnen wird. Es wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Oxindol und Indol-3-carboxalaldehyd verwendet. Bei der Diels-Alder-Reaktion wirkt es dienophil und reagiert mit 2-Aminfluran zur Gewinnung von Strychnin. Es ist der aktive Bestandteil in Jasminöl, Nerolöl und Orangenblütenöl, die in der Parfümindustrie verwendet werden. Darüber hinaus ist es an der Herstellung von synthetischem Jasminöl beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Empfindlich gegen Licht und Luft. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Eisen und Eisensalzen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-72-9
Summenformel C8H7N
Molekulargewicht (g/mol) 117.151
MDL-Nummer MFCD00005607
InChI-Schlüssel SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
IUPAC-Name 1H-Indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Dichte 1.22
pH 6
Siedepunkt 253°C to 254°C
Flammpunkt 121°C (249°F)
Geruch Unpleasant
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 107693
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,4963
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and water.
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10251943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 ArtikelnummerA14427.30,A14427.18,A14427.0B
ChargennummerW05J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 ArtikelnummerA14427.30,A14427.18,A14427.0B
Chargennummer10241857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2022 ArtikelnummerA14427.30,A14427.18,A14427.0B
Chargennummer10211989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14427.30,A14427.18,A14427.0B
Chargennummer10142206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA14427.30,A14427.18,A14427.0B
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Indole
Name des Produkts
Indol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >