Learn More
Tocris Bioscience™ Indo 1AM
Fluorescent Ca2+ indicator
Marke: Tocris Bioscience™ 6704/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Indo 1AM is a fluorescent Ca2+ indicator (Kd for Ca2+ = 250 nM). Cell-permeable. Displays ratiometric emission wavelength change upon Ca2+ binding. Excitation/emission λ are 355/475 nm for no Ca2+ and 355/401 nm for high Ca2+. Absorption maxima are 349 and 331 nm for free anion and Ca complex, respectively. Respective emission maxima are 485 and 410 nm. Quantum yield ~0.5. Ideal for flow cytometry.
Spezifikation
2-[4-[Bis[2-[(acetoxy)methoxy]-2-oxoethyl]amino]-3-[2-[2-[bis[2-[(acetyloxy)methoxy]-2-oxoethyl]amino]-5-methylphenoxy]ethoxy]phenyl]-1H-indole-6-carboxylic acid (acetoxy)methyl ester | |
1 mg | |
C47H51N3O22 | |
90% |
112926-02-0 | |
Calcium Signaling Probes and Ca2+ Indicator Dyes | |
1009.91 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Indo 1AM > 1 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur