Learn More
BRAND™ Ständer für elektronische Transferpette™ Einkanalpipetten
Auch für entsprechende Modelle von Transferpette™ und Transferpette S Pipetten geeignet.
Marke: BRAND™ 705385
63.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich für zwei verschiedene Kapazitäten
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Nein | |
Transparent/weiß | |
Transferpette elektronische Einkanalpipetten | |
1 | |
Pipettenständer | |
4,5 in. | |
7,92 cm |
Nicht autoklavierbar | |
Nein | |
Polypropylen, Edelstahl | |
Unsteril | |
Transferpette elektronische Einkanalpipette bis 1000 μl | |
3.12 Zoll |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Ständer für elektronische Transferpette™ Einkanalpipetten > Ständer; für Pipetten bis 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur