Learn More
Fisherbrand™ Einzelne Kalibriergewichte aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse E2 mit Zertifikat
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
102.00 CHF - 104.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation E2
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15535099
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67814
5 mg geliefert
102.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15575099
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67818
100 mg
102.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15565099
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67817
50 mg
102.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15545099
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67815
10 mg
102.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15585099
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67819
200 mg
104.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15595099
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67820
500 mg geliefert
102.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15555099
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67816
20 mg geliefert
102.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15525099
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67813
2 mg geliefert
102.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15515099
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67812
1 mg
102.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
E2
Edelstahl
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne Kalibriergewichte aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse E2 mit Zertifikat