Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
Marke: Fisherbrand™ FB67870
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
Spezifikation
M1 | |
10 g | |
Zylindrisch |
Edelstahl | |
10 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat > 10 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur