Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
Marke:  Fisherbrand™ FB67862
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15515149
  • 46.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
M1
2 g
Zylindrisch
Edelstahl
2 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1 mit Zertifikat > 2 g