Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
Marke:  Fisherbrand™ FB67897
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15565179
  • 223.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
M1
2 kg
Zylindrisch
Edelstahl
2 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse M1 > 2 kg