Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1
Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB67777
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15565059
  • 511.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
F1
2 kg
Zylindrisch
Edelstahl
2 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1 > 2 kg