Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1
Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™ FB67772
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
- Gemäß OIML R 111
Spezifikation
F1 | |
50 g | |
Zylindrisch |
Edelstahl | |
50 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F1 > 50 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur