Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB67760
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15595039
  • 151.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Spezifikation
E2
50 g
Zylindrisch
Edelstahl
50 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse E2 > 50 g