Learn More
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379368
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379368
1 m, 1 Meter
Click to view available options
Menge:
1 m
25 cm
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Zentimeter
5 Meter
Artikelnummer. 11379368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043265.G1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .22.95 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white wire
Dichte 7.31g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY06K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog Number043265.G1,043265.G5,043265.BU
ChargennummerS12J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog Number043265.G1,043265.G5,043265.BU,043265
ChargennummerN17I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043265.G1,043265.G5,043265.BU
ChargennummerA21W030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043265.G1,043265.G5,043265.BU
ChargennummerD15T004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043265.G1,043265.G5,043265.BU
Name des Produkts
Indiumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >