Learn More
Indiumdraht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11396567
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumdraht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11396567
1 m, 1 Meter
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11396567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000470.G1
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca.5.74 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white wire
Dichte 7.31g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY02H043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000470.G1,000470.G5
ChargennummerB24P25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000470.G1,000470.G5
ChargennummerP16H080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000470.G1,000470.G5
ChargennummerX02F038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000470.G1,000470.G5
ChargennummerL17Y024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000470.G1,000470.G5
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Indiumdraht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >