Learn More
Indiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15435025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Indiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435025
1 m, 1 Meter
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 15435025
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046661.G1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 m
Reinheit (%) ≥99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈5.74g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY08K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number046661.G1,046661.G5,046661.G9
ChargennummerX03K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog Number046661.G1,046661.G5,046661.G9
ChargennummerQ19E074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046661.G1,046661.G5,046661.G9
ChargennummerS13A066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046661.G1,046661.G5,046661.G9
ChargennummerT12F041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046661.G1,046661.G5,046661.G9
Name des Produkts
Indiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, ≥99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >