Learn More
Indiumzinnoxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
90.05 CHF - 793.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 50926-11-9 |
---|---|
Summenformel | InOSn |
Molekulargewicht (g/mol) | 249.527 |
MDL-Nummer | MFCD00171662 |
InChI-Schlüssel | AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | acmc-1au9m, tin ii oxide indigane |
PubChem CID | 57350325 |
IUPAC-Name | Indium;oxotin |
SMILES | O=[Sn].[In] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11353438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036348.06 |
5 g |
90.05 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11363438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036348.14 |
25 g |
235.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11343438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036348.22 |
100 g |
793.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Indium tin oxide is used in nanotechnology to provide a path to a new generation of solar cells, to make transparent conductive coatings for displays such as liquid crystal displays, flat panel displays, plasma displays, touch panels, and electronic ink. Thin films of ITO are also used in organic light-emitting diodes, antistatic coatings and EMI shielding. In organic light-emitting diodes, ITO is used as the anode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
50926-11-9 | |
249.527 | |
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N | |
57350325 | |
O=[Sn].[In] |
InOSn | |
MFCD00171662 | |
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane | |
Indium;oxotin |
Spezifikation
Indium tin oxide | |
Weiß | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00171662 | |
Insoluble in water. | |
O=[Sn].[In] | |
249.527 | |
Geruchsneutral |
50926-11-9 | |
Pulver | |
InOSn | |
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane | |
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N | |
Indium;oxotin | |
57350325 | |
White powder |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P261-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
Gehäuse H335-H351
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen